1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(2-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4625-5G
APOSPC4625-5GEA 120 EUR
APOSPC4625-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₉ClFNO
MW: 177,6039 g/mol
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114584
Núm. CAS: 215599-91-0