1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4626-1G PC4626-5G
APOSPC4626-1GEA 244 EUR
APOSPC4626-1G APOSPC4626-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₉ClFNO
Pto. de fusión: 218…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114585
Núm. CAS: 51572-90-8