1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-[2-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 527 EUR
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₈H₉ClF₃NO
Pto. de fusión: 135…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114578
Núm. CAS: 215599-92-1