1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4629-1G PC4629-500MG
APOSPC4629-1GEA 132 EUR
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₈H₉ClF₃NO
Pto. de fusión: 160…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114571
Núm. CAS: 15256-07-2