1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 294 EUR
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₈H₉ClF₃NO
MW: 227,61 g/mol
Pto. de fusión: 325…328 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231881
Núm. CAS: 321574-29-2