2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 172 EUR
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₂₁H₁₄FNO
MW: 315.35 g/mol
Pto. de fusión: 89…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01316984
Núm. CAS: 446275-89-4