Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-cloro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico 97%
Ácido 4-cloro-3-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631468
Núm. CAS: 1737-36-6