N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 172 EUR
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₂ClF₆NO
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793437
Núm. CAS: 478261-82-4