2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4637-1G
PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA
69.6
EUR
APOSPC4637-1G
APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Formula:
C₉H₇BrClFO Pto. de fusión: 78…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01935937 Núm. CAS: 338982-26-6 |