5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Proveedor: Apollo Scientific
PC4644-100ML PC4644-50ML
APOSPC4644-100MLEA 531 EUR
APOSPC4644-100ML APOSPC4644-50ML
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formula: C₇H₆BrFMg
Pto. Ebullición: 65 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01311468
Núm. CAS: 186496-59-3