1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: HFBA, 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Acrylate, Acrylic acid 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl ester
PC4655-100G PC4655-5G
APOSPC4655-100GEA 74.1 EUR
APOSPC4655-100G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formula: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,1118 g/mol
Pto. Ebullición: 40…43 °C/8mmHg
Densidad: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044091
Núm. CAS: 54052-90-3
UN: 3272
ADR: 3,III