2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4667-1G PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA 109 EUR
APOSPC4667-1G APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Formula: C₁₀H₅F₇N₂
MW: 286,15 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00521800
Núm. CAS: 559-37-5