4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 130 EUR
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Formula: C₉H₄ClF₂N
MW: 199,585 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278782
Núm. CAS: 239463-89-9