Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4681-100G PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA 522 EUR
APOSPC4681-100G APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Formula: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Pto. Ebullición: 58 °C
Densidad: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153189
Núm. CAS: 28523-86-6