2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 149 EUR
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,5310 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C/10mmHg
Densidad: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115111
Núm. CAS: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III