Ácido hexafluoroglutarico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 EUR
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Ácido hexafluoroglutarico 98%
Ácido hexafluoroglutarico
Formula: C₅H₂F₆O₄
Pto. Ebullición: 134…138 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 88…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004172
Núm. CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III