Anhídrido hexafluoroglutarico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4710-5G PC4710-25G PC4710-100G
APOSPC4710-5GEA 72.5 EUR
APOSPC4710-5G APOSPC4710-25G APOSPC4710-100G
Anhídrido hexafluoroglutarico 98%
Anhídrido hexafluoroglutarico
Formula: C₅F₆O₃
Pto. Ebullición: 72 °C
Densidad: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006680
Núm. CAS: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
UN: 3265
ADR: 8,II