1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 29 EUR
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
Formula: C₁₀H₆F₈O₂
Pto. Ebullición: 78…79 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00497882
Núm. CAS: 3914-19-0