Dicloruro de hexafluoroglutarilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4720-5G PC4720-25G
APOSPC4720-5GEA 139 EUR
APOSPC4720-5G APOSPC4720-25G
Dicloruro de hexafluoroglutarilo 98%
Dicloruro de hexafluoroglutarilo
Formula: C₅Cl₂F₆O₂
MW: 276,95 g/mol
Pto. Ebullición: 111 °C
Densidad: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039309
Núm. CAS: 678-77-3
UN: 3265
ADR: 8,II