4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4721-1G
PC4721-25G
PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4721-1G
APOSPC4721-25G
APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula:
C₁₀H₆F₄O₂ Pto. de fusión: 141…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236298 Núm. CAS: 239463-90-2 |