N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 815 EUR
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Formula: C₆H₁₁ClF₃N
MW: 189,61 g/mol
Pto. Ebullición: 38 °C/10mmHg
Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054672
Núm. CAS: 357-83-5
UN: 3267
ADR: 8,II