Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4730-25G PC4730-5G
APOSPC4730-25GEA 893 EUR
APOSPC4730-25G APOSPC4730-5G
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Hexafluoroglutaryl fluoride
Formula: C₅F₈O₂
Pto. Ebullición: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00054652
Núm. CAS: 678-78-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II