Acetato de 2-fluorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4739-1G PC4739-25G PC4739-5G
APOSPC4739-1GEA 169 EUR
APOSPC4739-1G APOSPC4739-25G APOSPC4739-5G
Acetato de 2-fluorofenilo 98%
Acetato de 2-fluorofenilo
Formula: C₈H₇FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672912
Núm. CAS: 29650-44-0