ω-Bromo-2-fluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(2-fluorofenil)etan-1-ona, α-Bromo-2-fluoroacetofenona, Bromometil-o-fluorofenilcetona
PC4747-5G
PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA
31.9
EUR
APOSPC4747-5G
APOSPC4747-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 g/mol Pto. Ebullición: 83…85 °C Pto. de fusión: 25…30 °C Densidad: 1.574 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00278796 Núm. CAS: 655-15-2 UN: 3261 ADR: 8 III |