1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
PC4754-100G
APOSPC4754-100GEA 156 EUR
APOSPC4754-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Formula: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Pto. Ebullición: 31,6…32.4 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040104
Núm. CAS: 2160-89-6
UN: 3272
ADR: 3,II