4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4755-5G PC4755-100G PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4755-5G APOSPC4755-100G APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Formula: C₈H₄O₃
Pto. de fusión: 244…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039143
Núm. CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN: 3261
ADR: 8,II