1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 149 EUR
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₈F₆O₃S
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039262
Núm. CAS: 67674-48-0