1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-metil-2-propanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 619 EUR
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-metil-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-metil-2-propanol
Formula: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Pto. Ebullición: 60…62 °C
Densidad: 1,484 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039259
Núm. CAS: 1515-14-6