5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 348 EUR
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205725
Núm. CAS: 1375068-68-0