5-Amino-2-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluorometil)-5-piridilamina
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 88.7 EUR
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluorometil)piridina 98%
5-Amino-2-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. de fusión: 39…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862656
Núm. CAS: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III