Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 728 EUR
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Formula: C₁₂H₆F₁₄O₄
MW: 480,16 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00337741
Núm. CAS: 24120-17-0