Hexafluoropropene trimer 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4792-100G PC4792-25G
APOSPC4792-100GEA 226 EUR
APOSPC4792-100G APOSPC4792-25G
Hexafluoropropene trimer 97%
Hexafluoropropene trimer
Mixture of perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-3,perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-2 & perfluoro-2,4,5-trimethylhexene-2
Formula: C₉F₁₈
MW: 450.0676 g/mol
Pto. Ebullición: 110…115 °C
Densidad: 1.83 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043821
Núm. CAS: 6792-31-0
UN: 1993
ADR: 3 III