1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4795-25G PC4795-5G PC4795-1G
APOSPC4795-25GEA 174 EUR
APOSPC4795-25G APOSPC4795-5G APOSPC4795-1G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Formula: C₅H₆F₆O
Pto. Ebullición: 64…71 °C
Densidad: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236122
Núm. CAS: 380-34-7
UN: 3271
ADR: 3,II