2,2,3,3-Tetraclorohexafluorobutano 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4800-25G PC4800-5G
APOSPC4800-25GEA 0 EUR
APOSPC4800-25G APOSPC4800-5G
2,2,3,3-Tetraclorohexafluorobutano 95%
2,2,3,3-Tetraclorohexafluorobutano
Formula: C₄Cl₄F₆
MW: 303,85 g/mol
Pto. Ebullición: 131…133 °C
Pto. de fusión: 83…84 °C
Densidad: 1,76 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042088
Núm. CAS: 375-34-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR