Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
PC4805-100G PC4805-25G
APOSPC4805-100GEA 693 EUR
APOSPC4805-100G APOSPC4805-25G
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Formula: C₁₀H₈F₆O
Pto. Ebullición: 182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015357
Núm. CAS: 2010-61-9