Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC4808S-5G
APOSPC4808S-5GEA 98.9 EUR
APOSPC4808S-5G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formula: C₆HF₉O₂
MW: 276,06 g/mol
Pto. Ebullición: 173…174 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153286
Núm. CAS: 103229-89-6
UN: 3265
ADR: 8,III