4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G
PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA
347
EUR
APOSPC4810-1G
APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formula:
C₅H₅F₆NO₂ MW: 225.09 g/mol Pto. de fusión: 204 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014349 Núm. CAS: 16063-80-2 EINECS: 240-207-5 |