Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Zirconate(2-), hexafluoro-, Hexafluorozirconic acid, Hexafluorozirconate(2-)
PC4812-2KG PC4812-500G
APOSPC4812-2KGEA 288 EUR
APOSPC4812-2KG APOSPC4812-500G
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) en solución acuosa
Dihydrogen hexafluorozirconate
Formula: H₂ZrF₆
MW: 205.215 Da
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082965
Núm. CAS: 12021-95-3