2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 973 EUR
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Formula: C₆H₅F₅N₂O₂S
MW: 264,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11501034
Núm. CAS: 197385-06-1