2'-Trifluorometoxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4816-1G PC4816-25G PC4816-5G
APOSPC4816-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4816-1G APOSPC4816-25G APOSPC4816-5G
2'-Trifluorometoxiacetofenona 98%
2'-Trifluorometoxiacetofenona
Formula: C₉H₇F₃O₂
Densidad: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236320
Núm. CAS: 220227-93-0