Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4823-25G PC4823-5G PC4823-100G
APOSPC4823-25GEA 108 EUR
APOSPC4823-25G APOSPC4823-5G APOSPC4823-100G
Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico 96%
Ácido 4-fluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 206…208 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272134
Núm. CAS: 82846-18-2