α-Bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 202 EUR
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno 97%
α-Bromo-2-(trifluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Densidad: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236321
Núm. CAS: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8,III