6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 351 EUR
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
MW: 185.59 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832269
Núm. CAS: 1017777-72-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III