2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
PC48292-1G PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA 88.6 EUR
APOSPC48292-1G APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 179…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000863
Núm. CAS: 33468-67-6