2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261246
Núm. CAS: 885588-12-5