2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC48294-1G PC48294-5G
APOSPC48294-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₃N₂
Pto. de fusión: 66…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864896
Núm. CAS: 944401-56-3