α-α-α-Trifluoro-o-cresol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α-α-α-Trifluoro-o-cresol 99%
α-α-α-Trifluoro-o-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 147…148 °C
Pto. de fusión: 45…46 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002222
Núm. CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II