4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48300-1G PC48300-5G PC48300-25G
APOSPC48300-1GEA 30.6 EUR
APOSPC48300-1G APOSPC48300-5G APOSPC48300-25G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11036067
Núm. CAS: 147992-27-6