2-Cloro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 279 EUR
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Cloro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Cloro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃
Densidad: 1,6951 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660232
Núm. CAS: 886500-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II