2-Fluoro-4-iodo-5-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-iodo-5-picolina
PC48305-1G PC48305-25G PC48305-5G
APOSPC48305-1GEA 105 EUR
APOSPC48305-1G APOSPC48305-25G APOSPC48305-5G
2-Fluoro-4-iodo-5-metilpiridina
2-Fluoro-4-iodo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095297
Núm. CAS: 153034-94-7